Läs mer
Aceton,≥ 99,9 % (GC), Honeywell™ Fluka™ TraceSELECT™
Produktkod. 15676720
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15676720 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15676720 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 695081L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TraceSELECT™ , för analys av oorganiska spår,≥ 99,9 %
  • Lösningsmedel med hög renhet för specieringsanalys med LC-ICP-MS
  • Rigorösa reningsprocedurer följt av UV-spektroskopi, IC och ICP-MS-testning för att säkerställa hög kemisk renhet och hög UV-transmittans
  • Blankvärdena för metallspår i dessa lösningsmedel ligger i ppb-intervallet eller lägre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Densitet 0.791g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C3H6O
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184mmHg (20°C)
MDL-nummer MFCD00008765
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet ≥99.9% (GC)
Kvalitet TraceSELECT
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone