missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetone 99% Ph.Eur., Solveco
Beskrivning
Acetone of PA and pharma quality for laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-propanone |
| CAS | 67-64-1 |
| Kvantitet | 25 L |
| Förpackning | 15 L HDPE Container |
| Koncentration | 99.90% |
| Kokpunkt | 56°C |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.08 g/mol |
| Procent renhet | 99.90% |
| Kvalitet | Reagent Ph. Eur. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?