Läs mer
Aceton 99% Ph.Eur., Solveco
Produktkod. 18002183
Change view
Kvantitet:
5 L
Produktkod. Kvantitet
18002183 5 L
1 options
Produktkod. 18002183 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1079
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aceton av PA och pharma kvalitet för laboratoriebruk.
För laboratoriebruk.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
CAS 67-64-1
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-behållare
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Kokpunkt 56°C
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Procent renhet 99.90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 15L Acetone 99% (3x5L)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone