Läs mer
Acetone, 99+%, for spectroscopy
Produktkod. p-217184 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Produktkod. 10387870
Brand: Thermo Scientific Acros 167645000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Namnnotering 99+%
Abs. 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 350nm, 0.1 max. at 340nm, 1 max. at 330nm
Nedbrytningsinformation >4°C
Densitet 0.7900g/mL
Kvantitet 500 mL
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall 99+%
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck Vapor Pressure: 247mbar at 20°C
Beilstein 01, 635
Vatten 0.5% max. (Coulometric)
Fieser 02,13; 03,4; 06,9
Merck Index 15, 65
Formel vikt 58.08
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Spektroskopi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.