Läs mer
Acetone, 99+%
Produktkod. p-7058344
Kvantitet:
1000 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. 11348415
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10407.AU
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Aceton är ett polärt, aprotiskt lösningsmedel som används vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex. Det spelar en viktig roll i Jones oxidation. Den används för att skölja laboratorieglasvaror på grund av dess låga kostnad och flyktighet. Det används vid tillverkning av olika kemikalier såsom metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra, jodoform, bromoform, rayon, fotografiska filmer, färg- och lackborttagningsmedel. Det är också användbart vid syntesen av t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar. Det spelar en viktig roll i proteinkristallisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Aceton är ett polärt, aprotiskt lösningsmedel som används vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex. Det spelar en viktig roll i Jones oxidation. Den används för att skölja laboratorieglasvaror på grund av dess låga kostnad och flyktighet. Det används vid tillverkning av olika kemikalier såsom metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra, jodoform, bromoform, rayon, fotografiska filmer, färg- och lackborttagningsmedel. Det är också användbart vid syntesen av t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar. Det spelar en viktig roll i proteinkristallisation.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, alkohol, dimetylformamid, eter, kloroform och de flesta oljor.
Anmärkningar
Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94°C
Densitet 0.791
Kokpunkt 56°C
Kvantitet 1000 mL
Flampunkt −17°C (1°F)
Odör Characteristic
Brytningsindex 1.359
Linjär formel CH3COCH3
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Merck Index 14,66
Löslighetsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formel vikt 58.08
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: acetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.