Läs mer
Aceton, ACS, 99,5+%
Produktkod. 11420520
Change view
Kvantitet:
10 mL
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
4 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11420520 500 mL 500ml
11317328 10 mL 10ml
11307328 1 L 1 L
11327328 4 x 1 L 4 L
11337328 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11420520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030698.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Aceton är ett polärt, aprotiskt lösningsmedel som används vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex. Det spelar en viktig roll i Jones oxidation. Den används för att skölja laboratorieglasvaror på grund av dess låga kostnad och flyktighet. Det används vid tillverkning av olika kemikalier såsom metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra, jodoform, bromoform, rayon, fotografiska filmer, färg- och lackborttagningsmedel. Det är också användbart vid syntesen av t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar. Det spelar en viktig roll i proteinkristallisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt °C till 94 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.791
Kvantitet 500 mL
Flampunkt -17 °C (1 °F)
Odör Kännetecken
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.359
Analysprocentintervall >99.5%
Ångtryck 247 hPa (185 mm Hg) vid 20 °C
UN-nummer 1090; Colorless
Beilstein 635680
Kokpunkt 56 °C
Löslighetsinformation Blandas med vatten, bensen, alkohol, dimetylformamid, eter, kloroform och de flesta oljor.
Formel vikt 58.08
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.