Learn More
Aceton, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15631600
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Stainless Steel Can
missing translation for 'unitSize'
1 L
2 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
15631600 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15671600 500 mL Glass Bottle 500ml
15621600 1 L Glasflaska 1 L
15651600 2 L Glass Bottle 2 L
15681600 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15661600 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15641600 20 L Stainless Steel Can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15631600 missing translation for 'mfr' Honeywell-Riedel-de Haen missing translation for 'supplierNo' 1791242.5L
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
ACS-reagens,≥ 99,5 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94°C (literature)
Namnnotering ACS reagent, ≥99.5%
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −17°C
Förpackning Glasflaska
Anteckningar om analysprocent enl. till ACS
Linjär formel CH3COCH3
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Kokpunkt 55°C to 57°C
Formel vikt 58.08
Procent renhet >99.5%
Kvalitet ACS-reagens
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.