Läs mer
Acetone, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15603640
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15603640
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 3201101L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥99.5%
ACS GENERAL USE SOLVENTS
  • value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
  • suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
  • variations and decrease issues traceable to solvent contamination
  • all solvents are tested to meet ACS general use specifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94°C (literature)
Namnnotering ACS Reagent, ≥99.5%
CAS 67-64-1
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.791 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 55°C to 57°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt −17°C
Förpackning Glass Bottle
Anteckningar om analysprocent acc. to ACS
Molekylformel C3H6O
Linjär formel CH3COCH3
MDL-nummer MFCD00008765
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08
Procent renhet >99.5%
Kvalitet ACS Reagent