Läs mer
Acetone, ACS/USP-Grade, 5, Pharmco
Produktkod. 30286177
Change view
Förpackning:
5 Gallon Metal Pail
5 Gallon Poly Pail
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
30286177 5 Gallon Poly Pail
30286183 5 Gallon Metal Pail
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286177 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 329000000PL05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone, ACS/USP
Kvantitet 5 Gallon
Förpackning 5 Gallon Poly Pail
Kokpunkt 56°C
Kvalitet Reagent