Läs mer
Aceton, ACS/USP-Grad, 5, Pharmco
Produktkod. 30286183
Change view
Förpackning:
5-gallons polyhink
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning
30286183 -
30286177 5-gallons polyhink
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30286183 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 329000000PL05M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8772.99 SEK
    8190.40 SEK / 18.93 L
    Save 582.59 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone, ACS/USP
Kvantitet 5-gallon
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Kokpunkt 56 °C
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Kvalitet Reagens