Läs mer
Acetone, ACS/USP, Greenfield
Produktkod. 30286189
Change view
Förpackning:
4x1 Fluorinated Poly Gallon Case
55 Gallon Metal Drum
55 Gallon Poly Drum
Förpackningsstorlek:
208.2 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förpackning unitSize
30286189 55 Gallon Poly Drum 208.2 L
30286168 4x1 Fluorinated Poly Gallon Case -
30286188 55 Gallon Metal Drum 208.2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30286189 Leverantör Pharmco Leverantörsnummer 329000000DM55
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone, ACS/USP
Kvantitet 55 Gallon
Förpackning 55 Gallon Poly Drum
Kokpunkt 56°C
Kvalitet Reagent