Läs mer
Aceton, BAGARE ANALYZED™ , HPLC, J.T. Baker™
Produktkod. 10281291 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
10281291 2.5 L
1 options
Produktkod. 10281291 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8142.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För HPLC
  • Ultraviolett absorption (1,00 cm bana vs vatten):
    • vid max 330 nm. 1.00
    • vid max 340 nm. 0,10
    • vid max 350 nm. 0,01
    • vid max 400 nm. 0,01
    • UV Cut-off, nm max. 330
Specifikationer
Smältpunkt -95.4°C
CAS 67-64-1
Färg Max. 10 (APHA)
Densitet 0.792 g/cm³ (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Rester efter avdunstning max. 2 ppm
Analysprocentintervall min. 99.7%
Titrerbar syra max. 0.0003 meq/g
Molekylformel C3H6O
Titrerbar bas max. 0.0006 meq/g
MDL-nummer MFCD00008765
Vatten max. 0.2%
Synonym Propanone
Kokpunkt 56.2°C (1013 hPa)
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone