Läs mer
Aceton, BAGARE ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 15548454 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15548454 2.5 L HDPE 2.5 L
1 options
Produktkod. 15548454 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8002.2500PE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Interfererar inte med mätningen vid den specifika våglängden som mäts. Aceton, BAGARE ANALYZED , J.T. Baker™ överskrider ACS-specifikationerna och rekommenderas för användning i applikationer för ultraviolett spektrofotometri.
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Smältpunkt -94.9°C
Abs. Max. 1.00 at 330nm, Max. 0.10 at 340nm, Max. 0.02 at 350nm, Max. 0.01 at 400nm
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 2.6 - 13 Vol %
Flampunkt −20°C
Tändpunkt 465°C
Odör Pungent, floral
Förpackning HDPE
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Exceeds ACS specifications
Rester efter avdunstning ≤5 ppm
Titrerbar syra ≤0.0003meq/g
Molekylformel C3H6O
Titrerbar bas ≤0.0006meq/g
MDL-nummer MFCD00008765
Viskositet 32 mPas at 25°C
Vatten ≤0.5%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kokpunkt 55.8°C to 56.6°C
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 52.08g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone