Läs mer
Aceton, BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15253388 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15253388 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 15253388 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 5276.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Speciellt utvecklad för användning vid utvärdering av bekämpningsmedel och insektsmedelsrester i livsmedel, foder, vatten eller jordprover. Aceton, BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagens, J.T. Baker™ lämpar sig för all analys av vanliga bekämpningsmedel.
J.T. Baker BAGARE ANALYZED Bekämpningsmedelsreagenslösningsmedel:
  • Lämplig för analys av de flesta vanliga bekämpningsmedel, såsom 2-klorbifenyl, heptaklor, aldrin, parathion, dieldrin, endrin, DDT, dioxin, etc.
  • Specificerad till de erforderliga låga resthalterna (5 ppm) för användning i forsknings- och kvalitetskontrolllaboratorier
  • Idealisk för gaskromatografiapplikationer, testning av ECD- och/eller FID-känsliga föroreningar, organiska rester och rester efter avdunstning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Smältpunkt -94.9°C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0005meq/g
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 2.6 - 13 Vol %
Flampunkt −20°C
Tändpunkt 465°C
Odör Fruit-like
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning Max. 5 ppm
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Viskositet 32 mPas at 25°C
Vatten Max. 0.3%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kokpunkt 55.8°C to 56.6°C
Löslighetsinformation Fully miscible in water
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet Min. 99.8%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ Pesticid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).