Beskrivning
En klass av kemikalier för laboratorieanvändning, för organisk syntes och för rutinforskning, vanligtvis kontrollerad av fysikaliska kriterier och ofta genom analys (genom GC).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| pH | 5 to 6 (20°C) |
| Smältpunkt | -94.7°C |
| Färg | Färglös |
| Utseende | Passes test |
| Densitet | 0.79g/mL at 20°C |
| Kvantitet | 10 L |
| Explosionsgräns | 2.6 - 12.8 Vol % |
| Flampunkt | −20°C |
| Identifiering | Passes test |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).