Beskrivning
BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED lösningsmedel utvecklades för förfaranden för extraktion/koncentrering av organisk rest. Dessa lösningsmedel är fullständigt karakteriserade och partikontrollerade av ECD, FID eller andra metodspecifika detektorer för att leverera den högsta nivån av renhet och konsistens från parti till parti.
- Unika stabiliseringssystem ger oöverträffad produktstabilitet och störningsfria resultat när kemikalier kräver det
- Optimerad destillation inriktad på att avlägsna reaktiva föroreningar, produktion av högre analyser och smala lösningsmedelsfronter
- Prestanda testad till renhetsnivåer under de nedre kvantifieringsgränserna (LLQ) för spåranalytdetektion
- Prestanda garanteras under den utgångsperiod som anges på etiketten
- Lämplig för krävande EPA-provrensningsprotokoll
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| pH | 5 to 6 (at 20°C) |
| Smältpunkt | -94.9°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.79g/cm3 |
| Kvantitet | 1 L |
| Explosionsgräns | 2.6 - 13 Vol % |
| Flampunkt | −20°C |
| Tändpunkt | 465°C |
| Odör | Fruit-like |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).