Läs mer
Aceton, BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. p-7138047 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Produktkod. 10518521
Brand: JT Baker 9254.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger överlägsen prestanda med minimal risk för föroreningar som kan begränsa noggrannhet och produktivitet. Aceton, BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED , J.T. Baker™ är ett ultrarent lösningsmedel för analys av organiska rester som maximerar ett instruments känslighet och detektionsförmåga.
BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED lösningsmedel utvecklades för förfaranden för extraktion/koncentrering av organisk rest. Dessa lösningsmedel är fullständigt karakteriserade och partikontrollerade av ECD, FID eller andra metodspecifika detektorer för att leverera den högsta nivån av renhet och konsistens från parti till parti.
  • Unika stabiliseringssystem ger oöverträffad produktstabilitet och störningsfria resultat när kemikalier kräver det
  • Optimerad destillation inriktad på att avlägsna reaktiva föroreningar, produktion av högre analyser och smala lösningsmedelsfronter
  • Prestanda testad till renhetsnivåer under de nedre kvantifieringsgränserna (LLQ) för spåranalytdetektion
  • Prestanda garanteras under den utgångsperiod som anges på etiketten
  • Lämplig för krävande EPA-provrensningsprotokoll
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
pH 5 to 6 (at 20°C)
Smältpunkt -94.9°C
Färg Färglös
Densitet 0.79g/cm3
Kokpunkt 55.8°C to 56.6°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 2.6 - 13 Vol %
Flampunkt −20°C
Tändpunkt 465°C
Odör Fruit-like
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad For Organic Residue Analysis
Rester efter avdunstning Max. 1 ppm
Titrerbar syra 0.3μeq/g
Linjär formel (CH3)2CO
Titrerbar bas 0.6μeq/g
Viskositet 32 mPas at 25°C
Vatten Max. 0.5%
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet ≥99.4%
Kvalitet BAGARE ULTRA RESI-ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).