Läs mer
Acetone, Basic, ACS, Scharlab
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Beskrivning
The Basic product line is a selection of the most commonly used lab chemicals. These products are distinguished by their high quality, while at the same time ensuring the best prices.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| Smältpunkt | -95°C |
| CAS | 67-64-1 |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 56°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | −20° |
| Tändpunkt | 540°C |
| Förpackning | HDPE Bottle |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 2,5LT Acetone, ACS BASIC
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetone