Läs mer
Aceton (certifierad ACS), Fisher Chemical™
Produktkod. 30117582 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
30117582 4 L Glasflaska
1 options
Produktkod. 30117582 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A184
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-03-2027
Uppfyller eller överträffar de senaste ACS-specifikationerna. Faktiskt mycket analys på etiketten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn Propan-2-One
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
pH 7
Smältpunkt -95 °C
Färg Färglös
Nedbrytningsinformation >4 °C
Densitet 0.790g/cm³, 0.79
Kvantitet 4 L
Flampunkt -20 °C
Identifiering Godkännandetest
Infrarött spektrum Följer referensen
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning 0,001% max.
Analysprocentintervall Analys: ≥99,5 %
Titrerbar syra 0,0003mEq/g max.
Titrerbar bas 0,0006mEq/g max.
Ångtryck 247 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,32 mPa/s vid 20 °C
UN-nummer 1090
Vatten 0,5% max.
Merck Index 15, 65
Kokpunkt 56 °C
Formel vikt 58.08
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone ACS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone