Läs mer
Aceton, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10252232 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Fluorerad HDPE-flaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10252232 2,5 l HDPE plastflaska 2.5 L
11433733 500 ml Plastbelagd glasflaska 500ml
10395640 1 l Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10162180 2,5 l Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10324930 2,5 l Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10642241 5 l Fluorerad HDPE-flaska 5 L
10098181 5 l HDPE plastflaska 5 L
10570521 25 l Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 10252232 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/0600/PC17
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5L, 56 grader. C, CHEBI:15347, Färglös, 58,08 g/mol, CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N, propan-2-ett, -95 grader. C, 8765, bärnstensglasflaska, Vätska, 180, CC(-O)C, 247 mbar vid 20 grader. C, 0,32 mPaS vid 20 grader. C | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Färglös, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, HDPE-plastflaska, vätska, 247 mbar vid 20 grader C, 0,32 mPaS vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Förpackning HDPE plastflaska
CAS 67-64-1
Ångtryck 247 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,32 mPaS vid 20 °C
Ångdensitet 2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer 8765
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt -95 °C
Kokpunkt 56 °C
Kvantitet 2,5 l
Formel vikt 58,08 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone