Läs mer
Aceton, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer av Ph.Eur, Fisher Chemical™
Produktkod. 10324930 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
25 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Produktkod. 10324930
Brand: Fisher Chemical A/0600/PB17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Färglös, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, HDPE-plastflaska, vätska, 247 mbar vid 20 grader C, 0,32 mPaS vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Plastbelagd glasflaska
CAS 67-64-1
Ångtryck 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPaS at 20°C
Ångdensitet 2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer 8765
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt -95°C
Kokpunkt 56°C
Kvantitet 2,5 l
Formel vikt 58.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.