Läs mer
Riedel-de Haën Aceton CHROMASOLV™
Produktkod. 15945660
Change view
Kvantitet:
18 L
45 L
Förpackningsstorlek:
18 L
45 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15945660 18 L 18 L
15965490 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15945660 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3485018L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Aceton CHROMASOLV™ för HPLC och organisk syntes,≥ 99,8 %.
  • För HPLC och organisk syntes.
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
  • Hög konsistens från parti till parti.
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
pH Not applicable
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt 14.3 %(V)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 580 hPa (50°C)
Viskositet 0.32 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Koncentration ≥99.80%
Kokpunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.