Läs mer
Solstice Aceton CHROMASOLV™
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes.
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
- Hög konsistens från parti till parti.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| pH | Ej tillämplig |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0,79 g/cm3 (20 °C) |
| Kvantitet | 45 L |
| Flampunkt | 14.3 %(V) |
| Förpackning | Returtrumma i rostfritt stål |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | CHROMASOLV |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.