Läs mer
Aceton, CHROMASOLV™ , Honeywell™
Produktkod. 15623200
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15623200 2.5 L 2.5 L
1 options
Produktkod. 15623200 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 310622.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ , för analys av dioxiner, furaner och PCB,≥ 99,8 %
  • Högrenhetskromatografilösningsmedel
  • Lämplighetstestad för specificerad användning från HPLC upp till UHPLC-MS-applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Densitet 0.791g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Molekylformel C3H6O
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184mmHg (20°C)
MDL-nummer MFCD00008765
UN-nummer 1090
Beilstein 635680
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.