Läs mer
Aceton CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,8 %, Solstice
Produktkod. 15664510
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15664510 2.5 L 2.5 L
15654510 1 L 1 L
15684510 6 x 1 L Paket med 6
15674510 4 x 2.5 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.
Produktkod. 15664510 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348502.5L
 Begränsad artikel
I lager
Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor.
Acetons luminesensintensitet beror på lösningens komponenter. 1 Absorptionen av UV-ljus av aceton resulterar i dess fotolys och produktion av radialer. 1
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94 °C
Namnnotering för HPLC
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.359
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184 mmHg (20 °C)
Beilstein 635680
Kokpunkt 56 °C (760 mmHg)
Formel vikt 58,08 g/mol
Procent renhet ≥99.8%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone