Läs mer
Acetone, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| Smältpunkt | -94°C (literature) |
| Namnnotering | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% |
| Abs. | max. 1.00 at 330 nm, max. 0.10 at 340 nm, max. 0.02 at 350 nm, max. 0.01 at 400 nm |
| CAS | 67-64-1 |
| CAS Min % | ≥90.0000% |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Densitet | 0.791 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | −17°C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.