Läs mer
Acetone cyanohydrin, 99%, stabilized
Produktkod. 11357391 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11357391 5 g Glasflaska 5g
11397391 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11357391 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 102380050
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 75-86-5 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-86-5
Molekylformel C4H7NO
Molekylvikt (g/mol) 85.11
InChI-nyckel MWFMGBPGAXYFAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone cyanohydrin, acetone cyanhydrin, 2-methyllactonitrile, 2-hydroxyisobutyronitrile, alpha-hydroxyisobutyronitrile, acetoncyanhydrin, 2-cyano-2-propanol, acetoncianidrina, acetonkyanhydrin, acetoncianhidrinei
PubChem CID 6406
ChEBI CHEBI:15348
IUPAC-namn 2-hydroxi-2-metylpropannitril
LEDER CC(C)(C#N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone cyanohydrin
Smältpunkt -19.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9320g/mL, 0.932
Kokpunkt 82.0°C (23.0 mmHg)
Flampunkt 73°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2C(OH)CN
Brytningsindex 1.3990 to 1.4010
Kvantitet 5 g
Beilstein 03,316
Fieser 01,5; 08,409; 11,1
Merck Index 15,66
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Stabilisator Approx. 0.3% H3PO4
Viskositet 4.8 mPa.s (20°C)
Formel vikt 85.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.