Läs mer
Aceton-d{6}, 100 %(isotopisk), innehåller 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359937
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359937 2 Ea. Paket med 2
11349937 10 Ea. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11359937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042263.SA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 666-52-4
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 64.117
MDL-nummer MFCD00044635
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-on
LEDER CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering Isotopic
Densitet 0.872 g/mL
Flampunkt -17°C (1°F)
Odör Acetone-like
Brytningsindex 1.3554
Kvantitet 2 Ea.
Smältpunkt -94°C
Kokpunkt 56°C
UN-nummer UN1090
Formel vikt 64.13
Procent renhet 100%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) contains 0.03% v/v TMS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.