Läs mer
Acetone-d6, 100% (Isotopic), Thermo Scientific™
Produktkod. 11389927
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
2 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389927 2 Ea. Paket med 2
11399927 10 Ea. Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11389927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042260.SA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 666-52-4
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 64.117
MDL-nummer MFCD00044635
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one
LEDER CC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone-d6
Smältpunkt -94°C
Densitet 0.872
Kokpunkt 56°C
Flampunkt -17°C (1°F)
Förpackning Prescored ampoules, 0.75mL/ampoule
Brytningsindex 1.3554
Kvantitet 2 Ea.
UN-nummer UN1090
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 64.13
Procent renhet 100%
Fysisk form Liquid