Läs mer
Aceton-d6, för NMR, förpackad i 0,75 ml ampuller, 99,8 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10761541 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
7.5 mL
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
7.5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10761541 7.5 mL Ampull 7.5ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10761541 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 320630075
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 666-52-4 | C3H6O | 64.117 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone-d6
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Namnnotering 99.8 atom % D
Densitet 0.8700g/mL
Deuterium (D) 99.75% min.
Flampunkt −20°C
Förpackning Ampull
Vatten 0.1% max. (Coulometric)
Kvantitet 7.5 mL
CAS 666-52-4
Smältpunkt -93.0°C
Kokpunkt 55.0°C
Molekylformel C3H6O
Linjär formel CD3COCD3
MDL-nummer MFCD00044635
Beilstein 01, III, 2741
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
LEDER CC(=O)C
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 64.117
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Formel vikt 64.13
Kvalitet NMR
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone-d6
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.