Läs mer
Acetone-d6 (reagent grade), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone-D6 |
| CAS | 666-52-4 |
| Molekylformel | C3 2H6 O |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 64.12 |
| Formel vikt | 64.0795 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 99% Chemical Purity |