Läs mer
Aceton, torkad, reagenskvalitet, Scharlab
Produktkod. 11309783
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11309783 1 L Glasflaska 1 L
1 options
Produktkod. 11309783 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC03161000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller en mycket låg vattenhalt av≤ 0,01% H2 . Aceton, torkad, reagenskvalitet, Scharlab är ett torrt lösningsmedel för användning i både organisk och oorganisk syntes.
Lösningsmedel av reagenskvalitet är den mest använda kvaliteten för laboratorieanalys. De motsvarar en klass av högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95°C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.0002meq/g
Alkalinitet Max. 0.0002meq/g
Utseende Passes test
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt −20°
Identifiering Passes test
Tändpunkt 540°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3588
Anteckningar om renhetsgrad Applications: solvents, analytical chemistry, synthesis of organic products, photography
Rester efter avdunstning Max. 0.0005%
Molekylformel C3H6O
Linjär formel (CH3)2CO
Ångtryck 233 hPa at 20°C
MDL-nummer MFCD00008765
UN-nummer 1090
Vatten Max. 0.01%, Dried
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kokpunkt 56°C
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet Min. 99.8%
Kvalitet Reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone, dried (max. 0,01% H2O), for analysis, ExpertQ
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone