Läs mer
Aceton E, Solstice
Produktkod. 15985470
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackning:
Returburk i rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15985470 7 L Returburk i rostfritt stål 7 L
1 options
Produktkod. 15985470 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 344167L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Chromasolv™ för analys av bekämpningsmedelsrester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone E
Smältpunkt -95 °C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Kvantitet 7 L
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Kokpunkt 55 °C till 57 °C (1013 hPa)
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08