Läs mer
Aceton, för elektroniskt bruk (MOS), Fisher Chemical™
Produktkod. 10590711 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
2,5 l
5 l
25 l
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10590711 2,5 l Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10659083 5 l Aluminiumburk 5 L
10440354 25 l Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10590711 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0601/17
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
CAS 67-64-1
Ångtryck 247 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,32 mPaS vid 20 °C
Ångdensitet 2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer 8765
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt -95 °C
Kokpunkt 56 °C
Kvantitet 2,5 l
Formel vikt 58,08 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.