Läs mer
Acetone, Environmental Grade, 99.5+%
Produktkod. p-4781746
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 4 L
Förpackningsstorlek:
1 L
16 L
4 L
Produktkod. 11374708
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043053.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Suitable For Pesticide Residue Analysis | CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Lämplig för analys av bekämpningsmedelsrester Aceton är ett polärt, aprotiskt lösningsmedel som används vid syntes och isolering av både organiska och oorganiska föreningar och komplex. Det spelar en viktig roll i Jones oxidation. Det används för att skölja laboratorieglas på grund av dess låga kostnad och flyktighet. Det används vid tillverkning av olika kemikalier såsom metylisobutylketon, mesityloxid, diacetonalkohol, ättiksyra, jodoform, bromoform, rayon och fotografiska filmer, färg- och lackborttagningsmedel. Det är också användbart vid syntesen av t-butansulfinamid, terpener, tiolstabiliserade guldkolloider, kalixfyrinmakrocykler och trispyrazolylboratplatinaföreningar. Det spelar en viktig roll i proteinkristallisation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt °C to 94°C
Färg Färglös
Densitet 0.791
Kokpunkt 56°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt -17°C (1°F)
Tändpunkt 465°C (869°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.359
Analysprocentintervall >99.5%
Ångtryck 185mm Hg at 20°C
UN-nummer 1090; Colorless
Beilstein 635680
Löslighetsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,dimethylformamide,ether,chloroform and most oils.
Formel vikt 58.08
Kvalitet Miljö
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.