Läs mer
Aceton, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10266481 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10266481 1 l Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
11443733 500 ml Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10314930 2,5 l Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11453483 2,5 l HDPE plastflaska 2.5 L
10304930 2,5 l Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10580521 5 l HDPE plastflaska 5 L
10244202 5 l HDPE plastflaska 5 L
10362459 5 l Plastbehållare 5 L
10711934 10 l Plastbehållare -
10273750 25 l Metallburk 25 L
11984811 25 l Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10266481 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/0560/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 SEK
    195.85 SEK / 1 L
    Save 394.15 SEK
    66% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Specifications
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
CAS 67-64-1
Ångtryck 247 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,32 mPaS vid 20 °C
Ångdensitet 2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt -95 °C
Kokpunkt 56 °C
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
Kvantitet 1 l
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58,08 g/mol
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aceton
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone