Läs mer
Aceton, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackning | Plastbehållare |
| CAS | 67-64-1 |
| Ångtryck | 247mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.32 mPaS at 20°C |
| Ångdensitet | 2 |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | C3H6O |
| MDL-nummer | MFCD00008765 |
| Färg | Färglös |
| pH | 7 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.