Läs mer
Aceton, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 11443733 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
1 l
2,5 l
5 l
10 l
25 l
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
HDPE plastflaska
Metallburk
Plastbehållare
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
5 L
500ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11443733 500 ml Bärnstensfärgad glasflaska 500ml
10266481 1 l Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10314930 2,5 l Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
11453483 2,5 l HDPE plastflaska 2.5 L
10304930 2,5 l Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10580521 5 l HDPE plastflaska 5 L
10244202 5 l HDPE plastflaska 5 L
10362459 5 l Plastbehållare 5 L
10711934 10 l Plastbehållare -
10273750 25 l Metallburk 25 L
11984811 25 l Plastbehållare 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11443733 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0560/08
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
CAS 67-64-1
Ångtryck 247mbar at 20°C
Viskositet 0.32 mPaS at 20°C
Ångdensitet 2
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer 8765
Färg Färglös
pH 7
Smältpunkt -95°C
Kokpunkt 56°C
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 58.08g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.