Läs mer
Acetone, Fluka™
Produktkod. 15661640 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glass Bottle
Kvalitet:
Reagent
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Kvalitet unitSize
15661640 2.5 L Glass Bottle Reagent 2.5 L
1 options
Produktkod. 15661640 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1799732.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Laboratory Reagent, ≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95°C
CAS 67-64-1
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Kokpunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa)
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Procent renhet 0.995
Kvalitet Reagent
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.