Läs mer
Acetone, for gas chromatography MS SupraSolv™, MilliporeSigma™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone |
| pH | 5 to 6 (at 395g/L 20°C) |
| Smältpunkt | -95.4°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.79g/cm3 at 20°C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Flampunkt | <−20°C (<−4°F) |
| Tändpunkt | 465°C (869°F) |
| Odör | Fruity |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |