Läs mer
Aceton, för GC Plus, Honeywell Burdick & Jackson™
Produktkod. 16613964
Change view
:
18 L
Produktkod.
16613964 18 L
1 options
Produktkod. 16613964 Leverantör Honeywell Burdick & Jackson Leverantörsnummer 6583018LRC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95°C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Densitet 0.79 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 18 L
Flampunkt -17°C
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Beilstein 635680
Synonym Acetonum
Kokpunkt 55°C to 57°C (1013 hPa)
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Kvalitet GC