Läs mer
Aceton, för GC-resteranalys, Scharlab
Produktkod. 11319783
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11319783 2.5 L Glasflaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 11319783 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AC03082500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid beredning av prover vid analys av bekämpningsmedel där lösningsmedelsextraktion krävs. Aceton, för GC-resteranalys, Scharlab är ett utomordentligt rent lösningsmedel, med kontroller som säkerställer frånvaron av toppar på över 3 ppt.
Lösningsmedel av GC-residuanalys används för att förbereda prover för bekämpningsmedelsanalys. Provet indunstas, återstoden återupplöses i lösningsmedlet och lösningen analyseras med gaskromatografi. Avdunstning koncentrerar både återstoden och eventuella föroreningar i själva lösningsmedlet, så denna typ av analys kräver utomordentligt rena lösningsmedel.
  • Kontroller utförda av GC-ECD för att säkerställa frånvaron av toppar på över 3 ppt (uttryckt som lindan), från låga, medelhöga och höga kokpunkter (från 1,2,4-triklorbensen till dekaklorbifenyl), och även i området runt 2,4,5-triklorbifenyl.
  • Dessa kontroller säkerställer att kvaliteten på GC Residue Analysis-lösningsmedel är lämpliga för analys av klororganiska, dioxin-, furan- och PCB-bekämpningsmedelsrester.
  • Vid analys av bekämpningsmedelsrester används normalt vattenfritt natriumsulfat som torkmedel när extraktionsprocessen har utförts, efter separering av vattenfasen och den organiska fasen.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -95°C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Densitet 0.79g/cm3 at 20°C
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt −20°
Identifiering Passes test
Tändpunkt 540°C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3588
Anteckningar om renhetsgrad Suitable for organohalogenated pesticide and dioxins, furans and PCBs residue analysis
Rester efter avdunstning Max. 0.0001%
Molekylformel C3H6O
Linjär formel (CH3)2CO
Ångtryck 233 hPa at 20°C
MDL-nummer MFCD00008765
UN-nummer 1090
Vatten Max. 0.2%
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
Kokpunkt 56°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol
Procent renhet Min. 99.8%
Kvalitet GC restanalys