Läs mer
Aceton, Solstice
Produktkod. 16605863
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16605863 2.5 L Plastflaska
1 options
Produktkod. 16605863 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 40289H2.5L
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-02-2027
Halvledarklassad VLSI (17617)
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 67-64-1
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -17 °C
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3580 - 1.3600
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Vatten Max. 0,2 %
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Procent renhet min. 99,5 %
Kvalitet Halvledare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.