Läs mer
Acetone, Honeywell™
Produktkod. 15680510
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 15680510
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 005801L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94°C
Namnnotering Tested according to Ph.Eur.
CAS 67-64-1
Färg Colorless
Densitet 0.791g/mL at 25°C
Kokpunkt 56°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17°C (1.4°F)
Molekylformel C3H6O
Linjär formel CH3COCH3
MDL-nummer MFCD00008765
Ångtryck 184mmHg (20°C)
UN-nummer 1090
Beilstein 635680
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formel vikt 58.08g/mol