Läs mer
Aceton, för HPLC
Produktkod. 10131560 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10131560 2.5 L 2.5 L
10417440 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10131560 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0606/17
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Färglös, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 247 mbar vid 20 grader C, 0,32 mPaS vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylvikt (g/mol) 58.08
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
pH 7
Smältpunkt -95 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Molekylformel C3H6O
Ångtryck 247 mbar vid 20 °C
MDL-nummer MFCD00008765
Viskositet 0,32 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 56 °C
Formel vikt 58,08 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone