Beskrivning
C3H6O, CAS-nummer-67-64-1, 2,5 L, 56 grader C, Färglös, 58,08 g/mol, -95 grader C, 8765, bärnstensfärgad glasflaska, vätska, 247 mbar vid 20 grader C, 0,32 mPaS vid 20 grader C
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 7 |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Molekylformel | C3H6O |
| Ångtryck | 247 mbar vid 20 °C |
| MDL-nummer | MFCD00008765 |
| Viskositet | 0,32 mPaS vid 20 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.