Läs mer
Aceton, HPLC-grad, 99,5+%
Produktkod. 11338207
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338207 1 L 1 L
11368207 4 x 1 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 022928.K2
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58,08 g/mol
Aceton, HPLC-kvalitet används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri. Det är användbart som ett laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-one
LEDER CC(C)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt °C till 94 °C
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.791
Kvantitet 1 L
Flampunkt -17 °C (1 °F)
Odör Kännetecken
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.359
Analysprocentintervall >99.5%
Ångtryck 247 hPa (185 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 635680
Kokpunkt 56 °C
Löslighetsinformation Blandas med vatten, bensen, alkohol, dimetylformamid, eter, kloroform och de flesta oljor.
Formel vikt 58.08
Kvalitet HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone, HPLC Grade, 99.5+%
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.