Läs mer
Aceton, HPLC-kvalitet för laboratorieanvändning och HPLC, Chem Lab
Product Code. 15919286
Change view
Click to view available options
Aceton, HPLC-kvalitet för laboratorieanvändning och HPLC, 2,5 L
Product Code.
15919286 Aceton, HPLC-kvalitet för laboratorieanvändning och HPLC, 2,5 L
1 options
Product Code. 15919286 Supplier Chem-Lab Supplier No. CL00.0172.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 SEK
    695.50 SEK / 2.5 L
    Save 196.50 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifications
Smältpunkt -94 °C
CAS 67-64-1
Färg Färglös
Aciditet < 0,0005 meq/g
Densitet 0.791 g/mL
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt -20 °C
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Analysprocentintervall > 99.8%
Molekylformel C3H6O
MDL-nummer MFCD00008765
Vatten < 2000 pom
Kokpunkt 56 °C
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)=O
IUPAC-namn propan-2-on
Molekylvikt (g/mol) 58.08
Kvalitet HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetone, HPLC grade
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone