missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetone Hydralazine Hydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetone Phthalazin-1-yl-hydrazone |
| CAS | 56173-18-3 |
| Molekylformel | C11 H12 N4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N4/c1-8(2)13-15-11-10-6-4-3-5-9(10)7-12-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(=NNc1nncc2ccccc12)C |
| IUPAC-namn | N-(propan-2-ylideneamino)phthalazin-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.24 |
| Formel vikt | 200.1062 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?