Läs mer
Aceton, laboratoriereagens, ≥99,5 %, Solstice
Produktkod. 15681640
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Polyflaska
Rostfri stålburk
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
20 L
25 L
4 L
Paket med 4
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15681640 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
15651640 1 L Glasflaska 1 L
15688320 4 L Glasflaska 4 L
15611650 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15631640 10 L Rostfri stålburk 10 L
15691640 4 x 4 L Glasflaska Paket med 4
15601650 4 x 5 L Polyflaska Paket med 4
15671640 20 L Rostfri stålburk 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15681640 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 17997325L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5485.00 SEK
    4570.90 SEK / 25 L
    Save 914.10 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Laboratoriereagens,≥ 99,5 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-64-1
Molekylformel C3H6O
Molekylvikt (g/mol) 58.08
MDL-nummer MFCD00008765
InChI-nyckel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-namn propan-2-on
LEDER CC(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetone
Smältpunkt -94 °C
Färg Färglös
Densitet 0,791 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 25 L
Explosionsgräns 0.132
Flampunkt −17 °C (1,4 °F)
Förpackning Burk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.359 (bokstavligen)
Linjär formel CH3COCH3
Ångtryck 184 mmHg (20 °C)
UN-nummer UN1090
Beilstein 635680
Kokpunkt 56 °C
Formel vikt 58,08 g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Laboratoriereagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.